Learn More
SymLine Continuous Level Control Accessories
Beskrivelse
Measuring filling levels continuously - Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis - No problem with the continuous level control unit!
Tekniske data
Tekniske data
| Description | For proper functionality use in combination with isolating switching amplifier 108278 & Canister 108042-S1. Housing M18 x 1, active surface material PTFE, housing material brass. Flush mountable. Sensing distance 1 to 8 mm adjustable. |
| Includes | ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR |
| Product Type | Capacitive Rod Sensor |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?