Learn More
Beschreibung
- Tightest, smoothest and cleanest cotton swabs available
- Absorbent to most common solvents including isopropyl alcohol and acetone
- Use in critical applications including disk drive manufacturing and high-level optical
- Ideal for use with aqueous-based solutions
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (English) Handle | 0.1 in. |
| Length (English) | 3.6 in. |
| For Use With (Application) | For use in some of the most critical applications, including disk drive manufacturing and high-level optical surfaces |
| Product Type | Swab |
| Diameter (Metric) Handle | 2.5 mm |
| Length (English) Handle | 3 in. |
| Length (Metric) Handle | 76.2 mm |
| Material | Cotton |
| Shape | Round double ended |
| Width (English) Head | 0.17 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?