Learn More
R&D Systems™ Complement Factor B Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18364961 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18364961 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18364961 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP276494PEP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Complement Factor B
The Complement Factor B Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 629
Species Human
Product Line Novus
Purity >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
For Use With (Application) Antibody Competition
Gene Alias BF AHUS4, B-factor, properdin, BFD, C3 proaccelerator, C3 proactivator, C3/C5 convertase, complement factor B, EC 3.4.21, EC 3.4.21.47, FB, FBI12, GBGCFAB, Glycine-rich beta glycoprotein, glycine-rich beta-glycoprotein, H2-Bf, PBF2, Properdin factor B
Gene Symbol CFB
Label Type Unconjugated
Molecular Weight (g/mol) 34 kDa
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Category Immunology
Source E. coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-54976. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Storage Buffer PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.