Läs mer
Läs mer
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100 °C With LE 1/11, Flap Door and Controller R7
Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
1 L
2 L
6 L
14 L
24 L
Dimensions (D x W x H) Interior:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Only use fiber materials not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Heating from two sides from heating elements protected in quartz glass tubes
- Maintenance-friendly replacement of heating elements and insulation
- Adjustable air inlet integrated in door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Compact dimensions and light weight
- Short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment:
- Chimney, chimney with fan or catalytic converter
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 6 L |
| Temperature (Metric) | 1100°C |
| Type | Furnace |
| Style | Flap door |
| Temperature Control | R7 |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 200 x 170 x 170 mm |
| Dimensions (L x W x H) Exterior | 435 x 390 x 490 mm |
| Weight (Metric) | 18 kg |
| Electrical Requirements | 1-phase |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering