Learn More
Colchicine, 95% (dry wt.)
Product Code. 11491920
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11491920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13240.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and mineral acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-86-8
Molecular Formula C22H25NO6
Molecular Weight (g/mol) 399.44
MDL Number MFCD00078484,MFCD00078484
InChI Key IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Specifica
Melting Point ∼150°C (decomposition)
Quantity 5 g
UN Number UN1544
Beilstein 2228813
Sensitivity Light sensitive
Merck Index 14,2471
Solubility Information Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-10-(trideuteriomethoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
Formula Weight 399.44
Percent Purity 95%
Assay (dry wt.)
Chemical Name or Material Colchicine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato