Learn More
Cobalt(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Code produit 11366928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11366928 1 g 1g
11356928 5 g 5g
11346928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11366928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013666.03
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensitivity: Hygroscopic; 3.367. Decomposes at 400°C on long heating in air | CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Molecular Formula Cl2Co
Molecular Weight (g/mol) 129.83
MDL Number MFCD00010938
InChI Key GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Boiling Point 1049°C
Melting Point 735°C
Color Blue
Physical Form Beads
Quantity 1 g
Odor Odorless
Packaging Ampouled under Argon
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.367
Linear Formula CoCl2
UN Number UN3077
Merck Index 14,2437
Formula Weight 129.84
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cobalt(II) chloride, ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.