Learn More
Cobalt Chloride Hexahydrate, MP Biomedicals
Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 237.9 |
| Chemical Name or Material | Cobalt Chloride Hexahydrate |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur