Learn More
Aalborg™ CO2 Mass Flowmeter
Product Code. 11703479
Change view
Click to view available options
Type:
Mass Flowmeter
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type unitSize
11703479 Mass Flowmeter Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11703479 Supplier Aalborg™ Supplier No. GFC17AVAL6C0/3CA01SS
Specifications
Type Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Certifications/Compliance Factory calibration certificate
Flow Rate Range 0 to 10 mL/min.
Power Supply Details 12 V to 200 mA max
Temperature (Metric) 5°C to 50°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.