Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clobetasol propionate
Product Code. p-7214753 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 17261272
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466820010
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25122-46-7
Molecular Formula C25H32ClFO5
Specifica
Quantity 1 g
Solubility Solubility aq. soln.: insoluble.
Melting Point 191.0°C to 195.0°C
Formula Weight 466.97
InChI Key CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
IUPAC Name (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate
Molecular Weight (g/mol) 466.97
Chemical Name or Material Cloβsol propionate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clobetasol propionate
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Reproductive toxicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : 21-Chloro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato