Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor Adapters
Product Code. 10581845 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
10 mL Round-bottom Tube
5 mL Round-bottom or Blood Collection Tube
7 mL Round-bottom or Blood Collection Tube
Unit Size:
Each
Product Code. 10581845
Brand: Thermo Scientific™ 11172596
Incorporate these rotor adapters with the CLINIConic fixed-angle rotor.
Incorporate Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor Adapters with the CLINIConic fixed-angle rotor.
Ordering Information:
CLINIConic fixed-angle rotor body (75-003-623) is available separately. Contact your sales representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Rotor Tube Adapter
Tube Type 7 mL Round Bottom, Blood Collection Tube
Capacity 7 mL Round-bottom or Blood Collection Tube
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato