Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Detergent
Beskrivelse
- Concentrated, neutral, high-foaming liquid detergent
- Designed for general purpose applications
- Rinse after use to remove solutions from product contact surfaces
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Liquid |
| pH | ∼6 |
| Sterility | Non-sterile |
| Concentration | 0.1 to 1% |
| Container Type | Canister |
| Filtered | Unfiltered |
| Quantity | 2 Pk. |
| Volume (Metric) | 5 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?