Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Male Slip Luer to Barb Fittings, Straight Adapter, CrystalVu™
Product Code. 30053846 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Hose Barb:
1/16 in. Hose Barb
1/4 in. Hose Barb
1/8 in. Hose Barb
3/16 in. Hose Barb
3/32 in. Hose Barb
5/32 in. Hose Barb
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 30053846
Brand: Cole-Parmer 5011444
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Connect to a female luer body to form a leak-free fluid path. Single barb design tightly grips the tubing. USP Class VI, EU 2002/72/EC, and RoHS compliant
Especificaciones
Certifications/Compliance Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Packaging Quantity 10/Pk.
Hose Barb 5/32 in. Hose Barb
Inlet Male Slip Luer, Hose Barb
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado