Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Male Luer Slip Plugs, Straight Adapter
Product Code. 30053344 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Material:
CrystalVu (CVU)
Kynar
Nylon
Polypropylene
Color:
Clear
Natural
White
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 30053344
Brand: Cole-Parmer 5011055
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection. Ideal for capping off fluid transfer system. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Specifications
Certifications/Compliance FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Material Nylon
Inlet Male Luer Slip, Plug
Color White
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt