Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Large-Bore Male Luer to Hose Barb Fittings, Straight Adapter, Natural Kynar™
Artikelnummer. 30053967 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (English) Inner:
1/4 in.
3/16 in.
5/16 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30053967
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5010958
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Large-bore luer fittings offer higher flow rates compared to standard luers. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Spezifikation
Certifications/Compliance Non-DEHP;Non-Phthalate;USP
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Material Kynar
Packaging Quantity 10/Pk.
Inlet Large Bore Male Luer, Hose Barb
Color Natural
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt