Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Large-Bore Female Luer to Hose Barb Fittings, Straight Adapter, Natural Kynar™
Product Code. 30053222 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/4 in.
3/16 in.
5/16 in.
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30053222
Brand: Cole-Parmer 5010933
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Large-bore luer fittings offer higher flow rates compared to standard luers. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Specifikationer
Certifications/Compliance Non-DEHP;Non-Phthalate;USP
Diameter (English) Inner 1/4 in.
Material Kynar
Packaging Quantity 10/Pk.
Inlet Large Bore Female Luer, Hose Barb
Color Natural
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.