Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Product Code. 30053484 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Tubing Size:
1 to 1/2 in.
1 to 3/4 in.
1 to 5/8 in.
1/2 to 1/4 in.
1/2 to 3/8 in.
1/2 to 5/16 in.
1/4 to 1/16 in.
1/4 to 1/8 in.
1/4 to 3/16 in.
1/4 to 3/32 in.
1/4 to 5/32 in.
1/8 to 1/16 in.
1/8 to 3/32 in.
3/16 to 1/16 in.
3/16 to 1/8 in.
3/16 to 3/32 in.
3/32 to 1/16 in.
3/4 to 1/2 in.
3/4 to 3/8 in.
3/8 to 1/4 in.
3/8 to 1/8 in.
3/8 to 5/16 in.
3/8 to 5/32 in.
5/16 to 1/4 in.
5/16 to 1/8 in.
5/16 to 3/16 in.
5/16 to 5/32 in.
5/32 to 1/8 in.
5/32 to 3/32 in.
5/8 to 1/2 in.
5/8 to 1/4 in.
5/8 to 3/8 in.
5/8 to 5/16 in.
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053484
Marca: Cole-Parmer 5010914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Especificaciones
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Min. Operating Temperature (Metric) -23°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Tubing Size 3/8 to 1/8 in.
Outlet Port Hose Barb Reducer
Sterilization Method 121°C
Shape Straight
Color Natural
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado