Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 85 mm Box Height
Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Specifikationer
Specifikationer
| Includes | Locking rod |
| Holds | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 7 |
| For Use With (Equipment) | Chest Frseezers |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 607 mm |
| Height (Metric) | 85 mm (Box) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido