Learn More
Zwiebel™ Class E2 Weight with COFRAC Calibration Certificate
Artikelnummer. p-8006530
Click to view available options
Mass:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerance:
±0.006 mg
±0.008 mg
±0.01 mg
±0.012 mg
±0.016 mg
±0.02 mg
±0.025 mg
Packungsgröße:
Each
Artikelnummer. 11700643
Marke: Zwiebel™ PBI2302S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Calibrate weights of lower accuracy classes. Zwiebel™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a COFRAC calibration certificate guaranteeing traceability
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Spezifikation
Mass 100 mg
Tolerance ±0.016 mg
For Use With (Application) For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt