Learn More
Hirschmann™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes
Description
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifications
Specifications
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Brown |
| Quantity | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.01 mL |
| Volume (Metric) | 3 mL |
| Length (Metric) | 350 mm |
| Type | Volumetric Pipet |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?