Learn More
Tocris Bioscience™ CL 82198 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18034762
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18034762
Brand: Tocris Bioscience™ 2632/10
Selective inhibitor of MMP-13
Selective inhibitor of MMP-13 (89% inhibition at 10 μg/mL) that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. Inhibits in vitro invasion by the human pituitary adenoma cell line HP75. Rescues paclitaxel induced axon degradation and reduces associated neurotoxicity in zebrafish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188890-36-9
Molecular Formula C17H23ClN2O3
Spécification
Quantity 10 mg
Formula Weight 338.83
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 338.832
Chemical Name or Material CL 82198 hydrochloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis