Learn More
cis-2,6-Dimethylmorpholine, 97%
Product Code. 10630035 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10630035
Brand: Thermo Scientific Acros 371841000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 6485-55-8 | C6H13NO | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6485-55-8
Molecular Formula C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.18
MDL Number MFCD00078428
InChI Key HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
PubChem CID 641500
IUPAC Name (2S,6R)-2,6-dimethylmorpholine
SMILES CC1CNCC(O1)C
Spezifikation
Melting Point -85°C
Color Colorless
Density 0.9300g/mL
Boiling Point 140°C to 142°C
Flash Point 41°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4450 to 1.447
Quantity 100 g
Specific Gravity 0.93
Solubility Information Solubility in water: miscible
Viscosity 5.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight 115.18
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material cis-2, 6-Dimethylmorpholine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2,6-Dimethylmorpholine
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt