Learn More
Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, TRC
Código de producto. 30134186
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30134186 10 g 10g
30003368 2.5 g 2.5g
17933385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30134186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC48250310G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 86393-32-0
Molecular Formula C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 385.82
Synonym Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Formula Weight 385.1205
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.