Få mere at vide
Cinnamic Acid, TRC
Artikelnummer. 30351928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30351928 1 g -
30355427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4420301G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-82-9
Molecular Formula C9 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 148.159
Synonym 3-Phenyl-2-propenoic Acid, 3-Phenylacrylic Acid, NSC 623441, NSC 9189, Phenylacrylic Acid, β-Phenylacrylic Acid
IUPAC Name 3-phenylprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1
Tekniske data
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)
Formula Weight 148.052
Chemical Name or Material Cinnamic Acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.