Learn More
Cilnidipine, R&D Systems™
Beskrivelse
Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 492.52 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | Cilnidipine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?