Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose
Description
- Consists of a anti-V5 Nanobody/VHH coupled to magnetic agarose beads
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year. |
| For Use With (Application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Target | V5-tag sequence GKPIPNPLLGLDST at the N-, C-terminal or internal tagging. |
| Label or Dye | Magnetic Agarose |
| Species | Alpaca |
| Sufficient For | 100 Reactions |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?