Learn More
Proteintech ChromoTek Spin Columns
Descripción
- The spin columns allow rapid washing and clean elution of bound proteins.
Spin columns simplify the pull-down of your protein with Nano-Traps coupled to agarose beads - The spin columns are designed for easy and convenient handling: For washing, you may discard the flow-through wash buffer; for elution, collect the flow-through after adding the elution buffer
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 50/Pk. |
| For Use With (Application) | Rapid washing and clean elution of bound proteins |
| Type | Spin Column |
| Sample Volume | 500 μL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?