Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Agarose
Product Code. 17333443
Click to view available options
Sufficient For:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Unit Size:
10 reactions
100 reactions
20 reactions
200 reactions
400 reactions
Product Code. 17333443
Brand: Proteintech RTA20
RFP-Trap™ Agarose is an affinity resin for IP of RFP-fusion proteins.
  • Consists of an RFP Nanobody/ VHH coupled to agarose beads
Specifications
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
For Use With (Application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Target mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet
Label or Dye Agarose
Species Alpaca
Sufficient For 20 Reactions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis