Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Rabbit IgG, Fc-specific VHH, Biotinylated
Artikelnummer. 17373463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μL
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17373463 10 μL 10µL
17383463 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17373463 Leverandør Proteintech Leverandørnr. shurbGB110
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Nano-CaptureLigand for human IgG and rabbit IgG: Fc-specific single domain antibody/VHH [CTK0101], biotinylated.
  • The Nano-CaptureLigand™ human IgG captures and immobilizes the Fc-fragment of human IgG antibodies to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
  • Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to human IgG antibodies with high affinity and in a site-directed manner
Tekniske data
Quantity 10 μL
Target Specificity Human IgE
Conjugate Biotin
Clonality Monoclonal
Content And Storage Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F
For Use With (Application) BLI, SPR, ELISA
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.