Läs mer
Läs mer
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetic Agarose Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
20 Reactions
Förpackningsstorlek:
20 reactions
Beskrivning
- The ChromoTek Myc-Trap™ Magnetic Agarose is an affinity resin for IP of Myc-fusion proteins
- Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 20 Reactions |
| Sufficient For | 20 Reactions |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering