Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Product Code. 17343573
Click to view available options
Sufficient For:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Unit Size:
10 reactions
100 reactions
20 reactions
200 reactions
400 reactions
Product Code. 17343573
Brand: Proteintech yta20
Myc-Trap™ Agarose is an affinity reagent for IP and purification of Myc-tagged proteins.
  • Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to agarose beads
Specifications
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year.
For Use With (Application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Target Myc-tag sequence motif EQKLISEEDL at the N-terminus, C-terminus, or internal site of the fusion protein. Endogenous c-myc is NOT bound.
Label or Dye Agarose
Species Alpaca
Sufficient For 20 Reactions
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado