Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Beskrivelse
- Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to agarose beads
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year. |
| For Use With (Application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Target | Myc-tag sequence motif EQKLISEEDL at the N-terminus, C-terminus, or internal site of the fusion protein. Endogenous c-myc is NOT bound. |
| Label or Dye | Agarose |
| Species | Alpaca |
| Sufficient For | 10 Reactions |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?