Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose Beads
Beskrivning
- Comprises a Halo-tag Nanobody /VHH conjugated to agarose beads
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. |
| For Use With (Application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Target | Halo-tag |
| Label or Dye | Agarose |
| Species | Alpaca |
| Sufficient For | 20 Reactions |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?