Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit and Beaded Rim
Product Code. p-7222645
Click to view available options
Capacity (Metric) Reservoir:
8 mL
35 mL
430 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10683812
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05445706
Only null left
Add to basket
Add to basket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Chromatographic columns with sintered frit (porosity: 0)
  • With PTFE stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifications
Capacity (Metric) Reservoir 430 mL
Length (Metric) 600 mm
Material Duran Glass
Diameter (Metric) Outer 30 mm
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt