Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Separation Column
Product Code. 12877821
Click to view available options
Column Capacity (Metric):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
150 mL
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 50
Product Code. 12877821
Brand: Macherey-Nagel™ 730720
Only null left
Add to basket
Add to basket
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTS Separation Columns come in a variety of capacities for solvents heavier than water.
  • Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
  • Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
  • The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis. 
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
  • PTS for solvents heavier than water, e.g., for trichloromethane, dichloromethane maximum size 150mL
Especificaciones
Column Capacity (Metric) 45 mL
Column Type SPE
For Use With (Application) For Solvents Heavier Than Water, for Trichloromethane, Dichloromethane
Sorbent Chromabond PTS
Type Phase Separation Column
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado