Learn More
Novus Biologicals™ Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha) Antibody Pair [HRP]
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
Unit Size:
Pack of 15
Pack of 5
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Range | 9.38 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 9.38-600 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Chorionic Gonadotropin alpha Chain (hCG alpha). |
| Target Species | Human |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CGA glycoprotein hormones, alpha polypeptide, CG-ALPHA, FSHA, GPHa, GPHA1, HCG, LHA, TSHA |
| Gene ID (Entrez) | 1081 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur