missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorotrimethyl-d9-silane, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25g
0.5g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Chlorotrimethylsilane-d9 |
| CAS | 20395-57-7 |
| Molecular Formula | C3 D9 Cl Si |
| Quantity | 0.25 g |
| Synonym | Chlorotrimethyl-d9-silane, Chlorotri(methyl-d3)silane, chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](Cl)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 117.7 |
| Formula Weight | 117.0727 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur