Learn More
Chitosan, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
Specifications
Specifications
| Color | White |
| Quantity | 10 g |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Chitosan |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu