Learn More
R&D Systems™ CHIR 99021
Código de producto. 30021991
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30021991 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30021991 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor TB4423GMP/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1379.41€
    1230.60€ / 10mg
    Save 148.81€
    10% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Tocris product, part of R&D Systems. CHIR 99021 synthesized to cGMP guidelines
CHIR 99021 synthesized to cGMP guidelines. Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
For more information about how CHIR 99021 may be used, please see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Human iPSC-derived Myoblasts, Reprogramming MEFs into Skeletal Muscle Progenitors, Highly Efficient Generation of CiPSCs from MEFs, Generation of Kidney Organoids from hPSCs, Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs .
Research use only CHIR 99021 also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile
CAS 252917-06-9
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Target GSK-3 Inhibitors
Molecular Formula C22H18Cl2N8
Purity 99%
Regulatory Status GMP
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.