Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ NOP/ORL1 Opioid Receptor Stable Cell Line
Description
The ChemiScreen™ NOP/ORL1 Opioid Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. orphanin FQ) based activation of OPRL1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses OPRL1 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of OPRL1, the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spécification
Spécification
| Assay Entry | Calcium Flux |
| Cell Line | Chem-1 |
| For Use With (Application) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Orphanin FQ |
| Quantity | 2 Vials |
| Target Entry | OPRL1 |
| Accession Number | AY268428 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?