missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ CB2 Cannabinoid Receptor Stable Cell Line
Description
The ChemiScreen™ CB2 Cannabinoid Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. cannabinoids, CP 55,940) based activation of CNR2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CNR2 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CNR2 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifications
Specifications
| Assay Entry | Calcium Flux |
| Cell Line | Chem-4 |
| For Use With (Application) | Cell Lines |
| Primary Agonist | CP 55,940 |
| Quantity | 2 Vials |
| Target Entry | CNR2 |
| Accession Number | AY242132 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?