missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX ChemiBrite™ GPR120 Receptor Stable Cell Line

Código de producto. 17335389
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 Vials
missing translation for 'unitSize'
2 ampoules
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17335389

missing translation for 'mfr': DiscoverX HTS225L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The ChemiBrite™ GPR120 Receptor Stable Cell Line measures FFAR4 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The ChemiBrite GPR120 Receptor cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. free fatty acids) based activation of FFAR4 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses FFAR4 , a naturally Gq coupled GPCR. ChemiBrite cells also express a clytin variant, allowing for luminescent as well as fluorescent signal detection. Upon activation of FFAR4 , the resulting calcium activity can be assayed in either detection mode. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Especificaciones

Assay Entry Calcium Flux
Cell Line 293H
For Use With (Application) Cell Lines
Primary Agonist GW9508
Quantity 2 Vials
Target Entry FFAR4
Accession Number NM_181745
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado