Läs mer
Nabertherm Chamber Furnace LH 1400 Series with C440 Controller
Produktkod. 15928350 Handla allt Nabertherm Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15928350
Brand: Nabertherm LH0640NCNE
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
  • Maximum Temperature: 1400 °C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifikationer
Capacity (Metric) 60 L
Temperature (Metric) 1400°C
Temperature Control C440
Dimensions (D x W x H) Interior 400 x 400 x 400 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 1070 x 780 x 1365 mm
Weight (Metric) 300 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.