Learn More
Cesium formate, 98%
Produktkode 11319719
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11319719
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21327.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 3495-36-1 | CH2CsO2 | 178.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3495-36-1
Molecular Formula CH2CsO2
Molecular Weight (g/mol) 178.93
MDL Number MFCD00149883
InChI Key ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium formate, formic acid, cesium salt, formic acid, cesium salt 1:1, formic acid cesium salt, 64-18-6 parent, cesuim formate, acmc-1ajhs, cho2.cs, caesium 1+ formate
PubChem CID 23663999
IUPAC Name caesium(1+) formic acid
SMILES [Cs+].OC=O
Tekniske data
Quantity 100 g
Beilstein 3912426
Formula Weight 177.92
Percent Purity 98%
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Cesium formate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium formate
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Faresætning
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : Formic acid, cesiumsalt
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.