Learn More
Melford Cesium Chloride
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Optical Density: 50% w/w solution in 1cm path cell at 260nm is <0.02.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Cesium Chloride |
| CAS | 7647-17-8 |
| Quantity | 250 g |
| Molecular Formula | CsCl |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?