Learn More
Paragon Scientific™ Certified Viscosity Check Oil, 5W30
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
500 mL
5 L
missing translation for 'unitSize'
5 L
500mL
Beschreibung
- Certified in accordance to ISO 17025 / ISO 17034
- Kinematic Viscosity mm2/s (cSt) in accordance with ASTM D445
- Density g/mL in accordance with ASTM D4052
- CCS Dynamic Viscosity mPa.s (cP) in accordance with ASTM D5293
- Viscosity Index in accordance with ASTM D2270
- Standard Pack Size 500mL and 5L available
- Fully traceable to National Standards
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 17025 / ISO 17034 |
| Volume (Metric) | 5 L |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur