Learn More
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11337118
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11337118
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 015295.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Raw material of various high purity cerium complexes and high grad polishing powder. Cerium Carbonate is used to decolorize glass by keeping iron in its ferrous state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Molecular Formula C3Ce2O9
Molecular Weight (g/mol) 460.26
MDL Number MFCD00149635
InChI Key GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 848°C
Color White
Physical Form Crystals
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99.9%
Solubility Information Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
IUPAC Name cerium(3+);tricarbonate;hydrate
Formula Weight 460.27 (anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Cerium(III) carbonate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt