Läs mer
Läs mer
Cerium(III) carbonate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
10g
250g
50g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Color | White |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 250 g |
| Assay Percent Range | 99.9% |
| Linear Formula | Ce(CO3)3·xH2O |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble |
| Formula Weight | 460.27 |
| Percent Purity | 99.9% |
| Grade | Trace Metal Basis |
| Packaging | Glass bottle |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering