Learn More
Cerium(III) acetate sesquihydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 11361079
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11361079
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011324.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
Cerium(III) acetate is used in combination with bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols. It is used in glass manufacturing, glass Polishing, optical Glass making and polishing, pigments, pharma, Specialty chemicals electronic, oaint and driers, dyes and pigments, paper industries etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-00-8
Molecular Formula C6H9CeO6
Molecular Weight (g/mol) 317.248
MDL Number MFCD00051060
InChI Key VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC Name cerium(3+);triacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Spezifikation
Melting Point 308°C (decomposition)
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water (265g/L) at 15°C.
Formula Weight 344.28 (317.26 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Cerium(III) acetate sesquihydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt