Description
- Accessory for centrifuges
- Centrifuge Multi FC5916R 120V
- Centrifuge Multi FC5916 120V
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V |
| Description | MTP x2 V1 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?