Description
- Replacement full face respirator center adapter assembly includes center port adaptor, exhalation valve and lens gasket
- Replace damaged parts to ensure correct levels of protection and comfort
- For use with the 3M™ 6000 Series Full Face Respirator
Specifications
Specifications
| Color | Gray |
| Product Type | Center Adapter Assembly |
| Quantity | 5/Box |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?